Imprimer
2-Chloro-5-iodopyridine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B25271.03 B25271.06 B25271.14
B25271.03EA 38 EUR
B25271.03 B25271.06 B25271.14
2-Chloro-5-iodopyridine ≥98%
2-Chloro-5-iodopyridine
Purity: 98% CAS No.: 69045-79-0 Molecular Formula: C5H3ClIN Formula Weight: 239.44 Melting Point: 95-98° Beilstein Reference: 108889
Formule: C₅H₃ClIN
Point de fusion: 95…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863635
Numéro CAS: 69045-79-0