Imprimer
2-Chloro-5-iodopyridine 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
379070010 379070050 379070250
ACRO379070010EA 67.1 EUR
ACRO379070010 ACRO379070050 ACRO379070250
2-Chloro-5-iodopyridine 98+%
2-Chloro-5-iodopyridine
Formule: C₅H₃ClIN
Point de fusion: 96…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863635
Numéro CAS: 69045-79-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to light beige Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
HPLC ≥98.0 %