Imprimer
2-Chloro-6-fluoropyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC3083-25G PC3083-5G
APOSPC3083-25GEA 24.8 EUR
APOSPC3083-25G APOSPC3083-5G
2-Chloro-6-fluoropyridine 98%
2-Chloro-6-fluoropyridine
Formule: C₅H₃ClFN
Numéro MDL: MFCD00077483
Numéro CAS: 20885-12-5