2-Chloro-3-fluoropyridine ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 17282-04-1
Molecular Formula: C5H3ClFN
Formula Weight: 131.54
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.5095
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 62-64°/23mm
Beilstein Reference: 1363435
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD03095302
Formule:
C₅H₃ClFN Point d'ébullition: 62…64 °C (23 mmHg) Densité: 1,325 Point éclair: 72 °C (161 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03095302 Numéro CAS: 17282-04-1 UN: 2810 ADR: 6.1,II |