Imprimer
Acide 6-chloronicotinique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Chloropyridine-3-carboxylic acid, 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid
A15620.06 A15620.14 A15620.22
A15620.06EA 47.5 EUR
A15620.06 A15620.14 A15620.22
Acide 6-chloronicotinique ≥99%
Acide 6-chloronicotinique
Purity: 99% CAS No.: 5326-23-8 Molecular Formula: C6H4ClNO2 Formula Weight: 157.56 Melting Point: ca 192° dec. Beilstein Reference: 115993
Formule: C₆H₄ClNO₂
Point d'ébullition: 284 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 192 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006241
Numéro CAS: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5