Imprimer
Acide 6-chloronicotinique 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Chloropyridine-3-carboxylic acid, 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid
168690050 168690250 168691000
ACRO168690050EA 52.4 EUR
ACRO168690050 ACRO168690250 ACRO168691000
Acide 6-chloronicotinique 99%
Acide 6-chloronicotinique
Formule: C₆H₄ClNO₂
Poids moléculaire: 157.56 g/mol
Point d'ébullition: 284
Point de fusion: 186…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006241
Numéro CAS: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 190 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %