Imprimer
Acide 2-chloronicotinique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloropyridine-3-carboxylic acid
A17082.09 A17082.18 A17082.30
A17082.09EA 36.9 EUR
A17082.09 A17082.18 A17082.30
Acide 2-chloronicotinique ≥99%
Acide 2-chloronicotinique
Purity: 99% CAS No.: 2942-59-8 Molecular Formula: C6H4ClNO2 Formula Weight: 157.56 Melting Point: ca 180° dec. Beilstein Reference: 119023
Formule: C₆H₄ClNO₂
Point d'ébullition: 284 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 180 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006236
Numéro CAS: 2942-59-8
EINECS: 220-937-0