Imprimer
2-Chloronicotinonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Chloropyridine-3-carbonitrile
A14818.06 A14818.14 A14818.22
A14818.06EA 38.4 EUR
A14818.06 A14818.14 A14818.22
2-Chloronicotinonitrile ≥98%
2-Chloronicotinonitrile
Purity: 98% CAS No.: 6602-54-6 Molecular Formula: C6H3ClN2 Formula Weight: 138.56 Melting Point: 105-109° Boiling Point: 112°/1mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00014628
Formule: C₆H₃ClN₂
Point d'ébullition: 112 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 105…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014628
Numéro CAS: 6602-54-6
EINECS: 229-550-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III