Imprimer
2-Chloronicotinonitrile 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloropyridine-3-carbonitrile
352080010 352080050 352080250
ACRO352080010EA 33.5 EUR
ACRO352080010 ACRO352080050 ACRO352080250
2-Chloronicotinonitrile 98%
2-Chloronicotinonitrile
Formule: C₆H₃ClN₂
Point d'ébullition: 112 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014628
Numéro CAS: 6602-54-6
EINECS: 229-550-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
GC ≥97.5 %