Imprimer
5-Bromopyridine-2-ol 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromopyridine-6-ol
357640050 357640250
ACRO357640050EA 69 EUR
ACRO357640050 ACRO357640250
5-Bromopyridine-2-ol 99%
5-Bromopyridine-2-ol
Formule: C₅H₄BrNO
Poids moléculaire: 174 g/mol
Point de fusion: 179…182 °C
Numéro MDL: MFCD00234042
Numéro CAS: 13466-38-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 182 °C
GC ≥98.5 %