5-Bromo-2-méthoxypyridine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 13472-85-0
Molecular Formula: C6H6BrNO
Formula Weight: 188.02
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5550
Boiling Point: 80°/12mm
Beilstein Reference: 115150
MDL No.: MFCD01318952
Formule:
C₆H₆BrNO Point d'ébullition: 80 °C (12 mmHg) Densité: 1,453 Point éclair: 96 °C (204 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01318952 Numéro CAS: 13472-85-0 |