Imprimer
4-Amino-3-bromopyridine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromo-4-pyridylamine
AC36062.1 AC36062.10 360620010 360620050
MAYBAC36062.1EA 0 EUR
MAYBAC36062.1 MAYBAC36062.10 ACRO360620010 ACRO360620050
4-Amino-3-bromopyridine 98%
4-Amino-3-bromopyridine
Formule: C₅H₅BrN₂
Point d'ébullition: 244 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 67…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02068297
Numéro CAS: 13534-98-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 71 °C
GC ≥97.5 %