Imprimer
5-Amino-2-bromopyridine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Bromo-3-pyridylamine
L20008.06 L20008.14
L20008.06EA 142 EUR
L20008.06 L20008.14
5-Amino-2-bromopyridine 97%
5-Amino-2-bromopyridine
Purity: 97% CAS No.: 13534-97-9 Molecular Formula: C5H5BrN2 Formula Weight: 173.01 Melting Point: 75-79° Beilstein Reference: 109102
Formule: C₅H₅BrN₂
Poids moléculaire: 173.01 g/mol
Point de fusion: 75…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646116
Numéro CAS: 13534-97-9