2-Amino-6-bromopyridine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
6-Bromo-2-pyridylamine
Purity: 98%
CAS No.: 19798-81-3
Molecular Formula: C5H5BrN2
Formula Weight: 173.01
Melting Point: 88-91°
MDL No.: MFCD00137843
Formule:
C₅H₅BrN₂ Poids moléculaire: 173.01 g/mol Point de fusion: 88…91 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00137843 Numéro CAS: 19798-81-3 |