2-Amino-6-bromopyridine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
6-Bromo-2-pyridylamine
Formule:
C₅H₅BrN₂ Point de fusion: 88…91 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00137843 Numéro CAS: 19798-81-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 86 to 90 °C |
GC | ≥97.5 % |