5-Bromo-2-fluoropyridine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 766-11-0
Molecular Formula: C5H3BrFN
Formula Weight: 175.99
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5294
Odour: Characteristic
Boiling Point: 162-164°
Beilstein Reference: 1363171
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD01863742
Formule:
C₅H₃BrFN Point d'ébullition: 162…164 °C Densité: 1,72 Point éclair: 73 °C (163 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01863742 Numéro CAS: 766-11-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |