Imprimer
3-Bromo-2-nitropyridine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L19523.06 L19523.03
L19523.06EA 212 EUR
L19523.06 L19523.03
3-Bromo-2-nitropyridine ≥98%
3-Bromo-2-nitropyridine
Purity: 98+% CAS No.: 54231-33-3 Molecular Formula: C5H3BrN2O2 Formula Weight: 203.00 Melting Point: 102-106° Beilstein Reference: 1637071
Formule: C₅H₃BrN₂O₂
Point de fusion: 102…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00955614
Numéro CAS: 54231-33-3