Acide 5-bromonicotinique 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Bromo-5-pyridine carboxylic acid, 5-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 5-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid
Formule:
C₆H₄BrNO₂ Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa) Point de fusion: 178…180 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009783 Numéro CAS: 20826-04-4 EINECS: 244-065-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow-grey to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥180 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Titration with TBAH | ≥97.5 % |