Pyridazine 98+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₄H₄N₂ Poids moléculaire: 80.09 g/mol Point d'ébullition: 208 °C (760 mmHg) Point de fusion: –8 °C Densité: 1.103 g/cm³ Point éclair: 85 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006463 Numéro CAS: 289-80-5 EINECS: 206-025-5 Indice Merck: 12,08152 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5225 to 1.5245 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
GC | ≥98.0 % |