Imprimer
3,6-Dichloropyridazine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.42712.0025 8.42712.0100
8.42712.0025EA 146 EUR
8.42712.0025 8.42712.0100
3,6-Dichloropyridazine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
3,6-Dichloropyridazine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
Point d'ébullition: 89…91 °C (0,2 mmHg)
Point de fusion: 70 °C
Densité: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006466
Numéro CAS: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.0012 g/l (20 °C)
Melting Point 72 °C
Molar Mass 148.98 g/mol