Pyrène 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₆H₁₀ Point d'ébullition: 393 °C (760 mmHg) Point de fusion: 148…152 °C Densité: 1,27 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 210 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004136 Numéro CAS: 129-00-0 EINECS: 204-927-3 UN: 3077 ADR: 9,III Indice Merck: 12,08147 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to yellow to yellow-green Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 147 to 152 °C |
GC | ≥97.5 % |