Imprimer
1-Aminopyrène 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
104530010 104530050
ACRO104530010EA 115 EUR
ACRO104530010 ACRO104530050
1-Aminopyrène 97%
1-Aminopyrène
Formule: C₁₆H₁₁N
Point d'ébullition: 415 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 114…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004140
Numéro CAS: 1606-67-3
EINECS: 216-521-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 118 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Average molecular weight 70000 (Mn)
Acetyl content 12 to 15 %
Hydroxyl content 1.8 % Typical
Butyryl content 35 to 39 %
Free acid (CH3COOH) ≤0.03 %