Imprimer
Pyrazole pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1H-Pyrazole
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.07572.0025 8.07572.1000
8.07572.0025EA 66.2 EUR
8.07572.0025 8.07572.1000
Pyrazole pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Pyrazole
Formule: C₃H₄N₂
Point d'ébullition: 186 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 66…68 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005234
Numéro CAS: 288-13-1
EINECS: 206-017-1
Indice Merck: 12,08144
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 66 - 68 °C
Molar Mass 68.07 g/mol
Boiling Point 186 - 188 °C