Imprimer
2,3,5-Triméthylpyrazine ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A14870.09 A14870.18 A14870.30
A14870.09EA 55.8 EUR
A14870.09 A14870.18 A14870.30
2,3,5-Triméthylpyrazine ≥99%
2,3,5-Triméthylpyrazine
Purity: 99% CAS No.: 14667-55-1 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.5050 Boiling Point: 171-172° Beilstein Reference: 2423 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006145
Formule: C₇H₁₀N₂
Point d'ébullition: 171…172 °C
Densité: 0,979
Point éclair: 54 °C (129 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006145
Numéro CAS: 14667-55-1
EINECS: 238-712-0
UN: 1993
ADR: 3,III