2-Éthyl-3-méthylpyrazine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 15707-23-0
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.5030
Odour: Characteristic
Boiling Point: 169-171°
Beilstein Reference: 956775
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006150
Formule:
C₇H₁₀N₂ Point d'ébullition: 169…171 °C Densité: 0,987 Point éclair: 57 °C (134 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006150 Numéro CAS: 15707-23-0 EINECS: 239-799-8 UN: 1993 ADR: 3,III |