2,5-Diméthylpyrazine ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 123-32-0
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5 00
Odour: Pleasant
Melting Point: 15°
Boiling Point: 154-155°
Beilstein Reference: 107052
MDL No.: MFCD00006147
Formule:
C₆H₈N₂ Point d'ébullition: 154…155 °C Point de fusion: 15 °C Densité: 0,990 Point éclair: 63 °C (145 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006147 Numéro CAS: 123-32-0 EINECS: 204-618-3 |