Imprimer
2,5-Diméthylpyrazine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
174520050 174520250
ACRO174520050EA 73.5 EUR
ACRO174520050 ACRO174520250
2,5-Diméthylpyrazine 99%
2,5-Diméthylpyrazine
Formule: C₆H₈N₂
Point d'ébullition: 155 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 15 °C
Densité: 0,99 g/cm³
Point éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006147
Numéro CAS: 123-32-0
EINECS: 204-618-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4987 to 1.5007 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %