Pyrazine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₄H₄N₂ Point d'ébullition: 115 °C (1013 hPa) Point de fusion: 52 °C Densité: 1,0311 g/cm³ (60.9 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006122 Numéro CAS: 290-37-9 EINECS: 206-027-6 UN: 1325 ADR: 4.1,II Indice Merck: 13,08047 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 49 - 52 °C |
Molar Mass | 80.08 g/mol |
Boiling Point | 115 - 118 °C (1013 hPa) |
Synonyms | 1,4-Diazine |
Hill Formula | C4H4N2 |