Pyrazine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 290-37-9
Molecular Formula: C4H4N2
Formula Weight: 80.09
Flash Point: 55°(131°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.031
Refractive Index: 1.5235
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Strong
Melting Point: 50-56°
Boiling Point: 113-116°
Solubility: Soluble in water, alcohol, and ether
Beilstein Reference: 103905
Merck Reference: 14,7957
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00006122
Formule:
C₄H₄N₂ Point d'ébullition: 113…116 °C Point de fusion: 50…56 °C Densité: 1,031 Point éclair: 55 °C (131 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006122 Numéro CAS: 290-37-9 EINECS: 206-027-6 UN: 1325 ADR: 4.1,III Indice Merck: 14,7957 |