2,3-Dichloropyrazine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₂Cl₂N₂ Point d'ébullition: 105…107 °C (50 mmHg) Densité: 1,431 g/cm³ Point éclair: 102 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040964 Numéro CAS: 4858-85-9 EINECS: 225-460-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |