Imprimer
Benzyl(purine-6-yl)amine ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-BAP, 6-Benzyladenine, N6-Benzyladenine, Benzyl(purin-6-yl)amine
A14678.03 A14678.06 A14678.14
A14678.03EA 36.6 EUR
A14678.03 A14678.06 A14678.14
Benzyl(purine-6-yl)amine ≥99%
Benzyl(purine-6-yl)amine
Purity: 99% CAS No.: 1214-39-7 Molecular Formula: C12H11N5 Formula Weight: 225.26 Melting Point: 229-233° Beilstein Reference: 19406
Inhibitor of respiratory kinase in plants. Increases post-harvest life of green vegetables
Formule: C₁₂H₁₁N₅
Poids moléculaire: 225.25 g/mol
Point de fusion: 229…233 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005572
Numéro CAS: 1214-39-7
EINECS: 214-927-5