Imprimer
Nicotinamide adenine dinucleotide, forme oxydée
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A1124.0005 A1124.0010 A1124.0025
A1124.0005EA 202 EUR
A1124.0005 A1124.0010 A1124.0025
Nicotinamide adenine dinucleotide, forme oxydée
Nicotinamide adenine dinucleotide, forme oxydée
Formule: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036253
Numéro CAS: 53-84-9
EINECS: 200-184-4
Indice Merck: 13,06370