Imprimer
Caféine ≥99.7%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,7-Dihydro-1,3,7-triméthyl-1H-purine-2,6-dione
39214.14 39214.22 39214.36
39214.14EA 46.8 EUR
39214.14 39214.22 39214.36
Caféine ≥99.7%
Caféine
Purity: 99.7% CAS No.: 58-08-2 Molecular Formula: C8H10N4O2 Formula Weight: 194.19 Physical Form: Powder Density: 1.230 Appearance: White Melting Point: 234-236° Boiling Point: 178° subl. Beilstein Reference: 17705 Merck Reference: 14,1636 UN No.: 1544 MDL No.: MFCD00005758
Formule: C₈H₁₀N₄O₂
Point d'ébullition: 178 °C (subl.)
Point de fusion: 234…236 °C
Densité: 1,230
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005758
Numéro CAS: 58-08-2
EINECS: 200-362-1
UN: 1544
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,1636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07e609e1c7a199176b9e5b938ef241d166d502f9&vid=1ac1145bba3574e2401439da90f37fee7fd7610b&prid=web&clid=SAPDAM