Imprimer
3-Méthyladénine 90+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
379791000 379795000
ACRO379791000EA 273 EUR
ACRO379791000 ACRO379795000
3-Méthyladénine 90+%
3-Méthyladénine
Formule: C₆H₇N₅
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010531
Numéro CAS: 5142-23-4
EINECS: 225-908-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥90.0 %