3,7-Dihydro-1H-purine-2,6-dione ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 69-89-6
Molecular Formula: C5H4N4O2
Formula Weight: 152.11
Odour: Odourless
Melting Point:
Formule:
C₅H₄N₄O₂ Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00078453 Numéro CAS: 69-89-6 EINECS: 200-718-6 Indice Merck: 14,10059 |