Imprimer
Purine-6(1H)-one ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1H-Purine-6-one, 6-Purinone
A11481.06 A11481.14 A11481.22
A11481.06EA 34.1 EUR
A11481.06 A11481.14 A11481.22
Purine-6(1H)-one ≥99%
Purine-6(1H)-one
Purity: 99% CAS No.: 68-94-0 Molecular Formula: C5H4N4O Formula Weight: 136.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 300° Beilstein Reference: 5811 Merck Reference: 14,4869 MDL No.: MFCD00005725
Formule: C₅H₄N₄O
Poids moléculaire: 136.11 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Numéro MDL: MFCD00005725
Numéro CAS: 68-94-0
EINECS: 200-697-3
Indice Merck: 13,04895