Imprimer
Guanine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A12024.14 A12024.22 A12024.36
A12024.14EA 55.5 EUR
A12024.14 A12024.22 A12024.36
Guanine ≥98%
Guanine
Purity: 98% CAS No.: 73-40-5 Molecular Formula: C5H5N5O Formula Weight: 151.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 300° Beilstein Reference: 9680 Merck Reference: 14,4564 MDL No.: MFCD00071533
Formule: C₅H₅N₅O
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00071533
Numéro CAS: 73-40-5
EINECS: 200-799-8
Indice Merck: 14,4564