Imprimer
6-Chloropurine ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Chloro-7H-purine, 6-Chloro-1H-purine, 6-Chloro-9H-purine
A11202.03 A11202.06 A11202.14
A11202.03EA 32.4 EUR
A11202.03 A11202.06 A11202.14
6-Chloropurine ≥99%
6-Chloropurine
Purity: 99% CAS No.: 87-42-3 Molecular Formula: C5H3ClN4 Formula Weight: 154.56 Melting Point: 300° dec. Beilstein Reference: 5774 Merck Reference: 14,2161 MDL No.: MFCD00075825
Formule: C₅H₃ClN₄
Poids moléculaire: 154.56 g/mol
Point d'ébullition: 185…192 °C (2 mmHg)
Point de fusion: >300 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075825
Numéro CAS: 87-42-3
EINECS: 201-745-6
Indice Merck: 13,02180