1,4,7,10-Tétraoxacyclododecane ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1,4,7,10-Tetraoxacyclododecane
Purity: 98%
CAS No.: 294-93-9
Molecular Formula: C8H16O4
Formula Weight: 176.22
Flash Point:
Formule:
C₈H₁₆O₄ Poids moléculaire: 176.21 g/mol Point d'ébullition: 68…70 °C (0.1 mmHg) Point de fusion: 17 °C Densité: 1.108 Point éclair: >109 °C (228 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005103 Numéro CAS: 294-93-9 EINECS: 206-036-5 UN: 2810 ADR: 6.1 II |