1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
15-Crown-5, 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
Purity: 98%
CAS No.: 33100-27-5
Molecular Formula: C10H20O5
Formula Weight: 220.27
Flash Point:
Formule:
C₁₀H₂₀O₅ Poids moléculaire: 220.27 g/mol Point d'ébullition: 150…155 °C (0.5 mmHg) Point de fusion: –20 °C Densité: 1.110 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005110 Numéro CAS: 33100-27-5 EINECS: 251-379-6 |