Imprimer
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 15-Crown-5, 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
182860050 182860250
ACRO182860050EA 61.1 EUR
ACRO182860050 ACRO182860250
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane 98%
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
Formule: C₁₀H₂₀O₅
Poids moléculaire: 220.27 g/mol
Point d'ébullition: 100…135 °C (.2 mmHg)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1.1 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005110
Numéro CAS: 33100-27-5
EINECS: 251-379-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +48° to +55° (20°C, 589 nm) (0.5% in Methanol)