Imprimer
Phénazine ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A15770.06 A15770.14 A15770.22
A15770.06EA 52.7 EUR
A15770.06 A15770.14 A15770.22
Phénazine ≥99%
Phénazine
Purity: 99+% CAS No.: 92-82-0 Molecular Formula: C12H8N2 Formula Weight: 180.21 Melting Point: 175-177° MDL No.: MFCD00005023
Formule: C₁₂H₈N₂
Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 175…177 °C
Densité: 1,26 g/cm³ (22 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005023
Numéro CAS: 92-82-0
EINECS: 202-193-9
Indice Merck: 12,07359