Imprimer
Dimidium bromure, Millipore®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.12130.0001 1.12130.0005
1.12130.0001EA 1050 EUR
1.12130.0001 1.12130.0005
Dimidium bromure, Millipore®
Dimidium bromure
Formule: C₂₀H₁₈BrN₃
Point de fusion: 243…248 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011757
Numéro CAS: 518-67-2
EINECS: 208-256-7
UN: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e669239c79726ce91f44ef372cbfed426e90f93b&vid=74b03720866852364cb9050de861a4f7c0e5e57b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 242 °C
Molar Mass 380.28 g/mol
Bulk Density 380 kg/m3
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials