Imprimer
Dimidium bromure 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B24818.01 B24818.03
B24818.01EA 94.3 EUR
B24818.01 B24818.03
Dimidium bromure 95%
Dimidium bromure
Purity: 95% CAS No.: 518-67-2 Molecular Formula: C20H18BrN3 Formula Weight: 380.31 Melting Point: 230° dec. MDL No.: MFCD00011757
Formule: C₂₀H₁₈BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011757
Numéro CAS: 518-67-2
EINECS: 208-256-7
UN: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e669239c79726ce91f44ef372cbfed426e90f93b&vid=74b03720866852364cb9050de861a4f7c0e5e57b&prid=web&clid=SAPDAM