Ethidium bromure
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
Formule:
C₂₁H₂₀BrN₃ Poids moléculaire: 394.31 g/mol Point d'ébullition: 72 °C (0.1 mmHg) Point de fusion: 261…264 °C Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C) Point éclair: <100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011724 Numéro CAS: 1239-45-8 EINECS: 214-984-6 UN: 2811 ADR: 6.1 I Indice Merck: 13,04751 |