Imprimer
Ethidium bromure 98 Dry weight
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
L07482.03 L07482.06
L07482.03EA 51.8 EUR
L07482.03 L07482.06
Ethidium bromure 98 Dry weight
Ethidium bromure
Purity: 98% CAS No.: 1239-45-8 Molecular Formula: C21H20BrN3 Formula Weight: 394.32 Odour: Weak Melting Point: ca 261° dec. Beilstein Reference: 3642536 Merck Reference: 14,4731 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011724
Formule: C₂₁H₂₀BrN₃
Poids moléculaire: 394.31 g/mol
Point d'ébullition: 72 °C (0.1 mmHg)
Point de fusion: ∼ 261 °C (déc.)
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: <100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011724
Numéro CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Indice Merck: 14,4731