Imprimer
Ethidium bromure 95%, pure
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
170960010 170960050 170960250
ACRO170960010EA 78.3 EUR
ACRO170960010 ACRO170960050 ACRO170960250
Ethidium bromure 95%, pure
Ethidium bromure
Formule: C₂₁H₂₀BrN₃
Poids moléculaire: 394.31 g/mol
Point d'ébullition: 72
Point de fusion: 260…262 °C (déc.)
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011724
Numéro CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Indice Merck: 13,04751
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to dark purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 %
Loss on drying ≤5.0 %
Solubility (1 % in water) Clear red
pH (1 % in water at 20°C) Approx. 4.5