Imprimer
Phénanthrène zS, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
MQ200
8.22122.0100 8.22122.0250 8.22122.6000
8.22122.0100EA 148 EUR
8.22122.0100 8.22122.0250 8.22122.6000
Phénanthrène zS, Sigma-Aldrich®
Phénanthrène
Formule: C₁₄H₁₀
Poids moléculaire: 178.23 g/mol
Point d'ébullition: 340
Point de fusion: 97…99 °C
Densité: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 153
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001168
Numéro CAS: 85-01-8
EINECS: 201-581-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 12,07354
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92527d856e1fe8582e54bf3812e1580ee0b91b05&vid=d8ec397dac001e49a7958f12aacb577cd11954da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1.15 mg/l (25 °C)
Melting Point 97 - 100 °C
Molar Mass 178.23 g/mol
Bulk Density 690 kg/m3
Boiling Point 336 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.00012 hPa (20 °C)
Flash Point 171 °C
Ignition Point 450 °C