Imprimer
Phénanthrène tech. 90%, technical
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A19646.0E A19646.22 A19646.36
A19646.0EEA 966 EUR
A19646.0E A19646.22 A19646.36
Phénanthrène tech. 90%, technical
Phénanthrène
Purity: 90% CAS No.: 85-01-8 Molecular Formula: C14H10 Formula Weight: 178.23 Flash Point: 171°(339°F) Melting Point: 97-101° Boiling Point: 340° Solubility: Soluble in alcohol, benzene, toluene, and glacial acetic acid Beilstein Reference: 1905428 Merck Reference: 14,7212 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00001168
Formule: C₁₄H₁₀
Poids moléculaire: 178.23 g/mol
Point d'ébullition: 340 °C
Point de fusion: 97…101 °C
Densité: 0.980
Point éclair: 171 °C (339 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001168
Numéro CAS: 85-01-8
EINECS: 201-581-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 14,7212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92527d856e1fe8582e54bf3812e1580ee0b91b05&vid=d8ec397dac001e49a7958f12aacb577cd11954da&prid=web&clid=SAPDAM