Phénanthrène 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₄H₁₀ Point d'ébullition: 340 °C (1013 hPa) Point de fusion: 95…101 °C Densité: 1,063 g/cm³ Point éclair: 153 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001168 Numéro CAS: 85-01-8 EINECS: 201-581-5 UN: 3077 ADR: 9,III Indice Merck: 12,07354 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to grey to light brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 97 to 101 °C |
GC | ≥96.0 % |
Stabilizer | 150 to 400 ppm BHT |
Peroxides | ≤50 ppm |